Learn More
3,5-Dimethoxytoluene, TRC
Codice prodotto. 30387425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387425 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4763682.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C)cc(OC)c1
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837