Learn More
3,5,-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10264404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264404 1 g Amber Glass Bottle 1g
10471504 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10264404 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68239DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 937796-06-0
Formula molecolare C17H23BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 298.19
Numero MDL MFCD09879979
InChI Key SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 24229763
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrazole
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 298.19
Percent Purity 97%