Learn More
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793433 1 g Amber Glass Bottle 1g
10496082 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10683435 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00744DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Identificatori chimici
CAS 61226-19-5
Formula molecolare C12H11N2O2
Molecular Weight (g/mol) 215.23
Numero MDL MFCD02656670
InChI Key LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
SMILES CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 97%