Learn More
3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10062011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10062011 5 g Bottiglia in vetro 5g
10131231 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408520050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 22042-79-1
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD00051396
InChI Key VOMRTQQGXWPTJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89179
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 128°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde #
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.