Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10792663 1 g 1g
10374612 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 113808-86-9
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.142
Numero MDL MFCD00159642
InChI Key IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
PubChem CID 2776164
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%