Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 99%
Codice prodotto. 11489432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489432 50 g 50g
11499432 250 g 250g
11479432 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489432 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10157.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI)­ oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI)­ oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
Solubility
Soluble in water, methanol 0.1 g/mL.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-51-6
Formula molecolare C5H8N2
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00005243
InChI Key SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 105°C to 108°C
pH 6.7
Punti di ebollizione 218°C
Quantità 50 g
Beilstein 106325
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol 0.1g/mL.
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole