Learn More
3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30012050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012050 2.5 mg 2.50mg
30004144 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4730602.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 857054-07-0
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Sinonimo KAR3;
SMILES CC1=CC2=C(C)C(=O)OC2=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-5-3-7-6(2)9(10)12-8(7)4-11-5/h3-4H,1-2H3
Peso formulazione 164.0473