Learn More
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30376142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376142 100 mg
30374000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30376142 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD473480100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4198-90-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3
Peso formulazione 147.0684