Learn More
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10623795 10 g 10g
10437802 250 mg 250mg
10384182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10623795 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00604EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 54593-26-9
Formula molecolare C6H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 125.127
InChI Key TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%