Learn More
(3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid |
| CAS | 2510-27-2 |
| Formula molecolare | C7H9NO3 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO3/c1-4-6(3-7(9)10)5(2)11-8-4/h3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1onc(C)c1CC(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 155.15 |
| Peso formulazione | 155.0582 |