Learn More
3,5-Dimethyl-p-anisic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10052290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052290 5 g Bottiglia in vetro 5g
10646012 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187130050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 21553-46-8
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Numero MDL MFCD00020309
InChI Key WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 88944
IUPAC Name 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 194°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid