Learn More
3',5'-Dimethylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11398266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398266 1 g 1g
11308276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15480.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5379-16-8
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD01075693
InChI Key BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
PubChem CID 14921
IUPAC Name 1-(3,5-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Dimethylacetophenone
Punto di fusione ∼20°C
Densità 0.988
Punti di ebollizione 238°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 1 g
Beilstein 2240987
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 97%