Learn More
3,5-Dimethylaniline, 97+%
Codice prodotto. 10533521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533521 100 g Glass bottle 100g
10130552 5 g Glass bottle 5g
10126130 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10533521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160191000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-69-0
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00007813
InChI Key MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC Name 3,5-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylaniline
Punto di fusione 9.8°C
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore Brown to Brown-Yellow
CAS max % 100.0
Densità 0.9700g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5560 to 1.558
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Gravità specifica 0.97
Formula lineare (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Indice di Merck 15, 10282
Punti di ebollizione 221°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 97+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.