Learn More
3,5-Dimethylaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3,5-Xylidine |
| CAS | 108-69-0 |
| Formula molecolare | C8 H11 N |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(N)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.18 |
| Peso formulazione | 121.0891 |