Learn More
3,5-Dimethylanisole, 99%
Codice prodotto. 11499087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499087 25 g 25g
11409097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20651.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-63-5
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00008398
InChI Key JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC Name 1-methoxy-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylanisole
Densità 0.96
Punti di ebollizione 192°C to 193°C
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.513
Beilstein 2040905
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%