Learn More
3,5-Dimethylanisole, 99%
Codice prodotto. 10172620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172620 25 g Glass bottle 25g
10053373 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-63-5
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00008398
InChI Key JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC Name 1-methoxy-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylanisole
CAS min. % 98.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 0.9600g/mL
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5117 to 1.5137
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 0.96
Formula lineare (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06,493
Punti di ebollizione 193°C
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%