Learn More
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11319435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319435 5 g 5g
11309435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319435 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18603.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-27-3 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-27-3
Formula molecolare C8H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 204.67
Numero MDL MFCD03094655
InChI Key LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 92°C to 94°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2640617
IUPAC Name 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 204.68
Percent Purity 97%