Learn More
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10350294 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10350294 1 g Glass bottle 1g
10177243 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10350294 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 391590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 2905-27-3
Formula molecolare C8H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 204.67
Numero MDL MFCD03094655
InChI Key LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
IUPAC Name 3,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 93°C to 95°C
CAS min. % 96.0
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare (CH3)2C6H3SO2Cl
Peso formulazione 200.64
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.