Learn More
3,5-Dimethylbenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-116406
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
499-06-9
C9H10O2
150.18
MFCD00002525
UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
10356
CHEBI:64821
3,5-dimethylbenzoic acid
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
499-06-9
C9H10O2
150.18
MFCD00002525
UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
10356
CHEBI:64821
3,5-dimethylbenzoic acid
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 169°C to 172°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 536
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.