Learn More
3,5-Dimethylbenzoic acid, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 116001000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 499-06-9 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10010780
  • 140.00€ / 100g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
499-06-9
150.18
UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
10356
3,5-dimethylbenzoic acid
C9H10O2
MFCD00002525
mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
CHEBI:64821
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Specifica
3, 5-Dimethylbenzoic acid
Glass bottle
169°C to 172°C
99%
98.5
99%
(CH3)2C6H3CO2H
09, 536
Solubility in water: slightly soluble
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
150.18
CHEBI:64821
Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
100g
499-06-9
100.0
C9H10O2
MFCD00002525
mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylbenzoic acid
10356
150.18
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti