Learn More
3,5-Dimethylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10539823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10539823 5 g Glass bottle 5g
10264380 25 g Glass bottle 25g
10010780 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10539823 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116000050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-06-9
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00002525
InChI Key UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
IUPAC Name 3,5-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 169°C to 172°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 536
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.