Learn More
3,5-Dimethylbenzoyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30381595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381595 2.5 g
30375742 10 g
30371431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4767582.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6613-44-1
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Peso formulazione 168.0342