Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 5-Dimethylbenzyl bromide |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 36°C to 40°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 101°C to 103°C (8.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3,5-Dimethylbenzyl bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.