Learn More
3,5-Dimethylbenzyl Cyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 39101-54-7 |
| Formula molecolare | C10H11N |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(CC#N)c1 |
| IUPAC Name | 2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.2 |
| Peso formulazione | 145.0891 |