Learn More
3,5-Dimethylbenzyl Cyanide, TRC
Codice prodotto. 30371511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371511 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4648801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Formula molecolare C10H11N
Quantità 1 g
Sinonimo 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
IUPAC Name 2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 145.2
Peso formulazione 145.0891