Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10445312
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10445312
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC00606CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 131825-41-7
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00119910
InChI Key JJQYAGYVYNMYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, isoxazole,4-isocyanato-3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-isocyanate, 4-isocyanato-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl isoxazol-4-yl isocyanate, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanate, acmc-20mu97, 3,5-dimethylisoxazol-4-isocyanate, 3,5-dimethyl-4-isocyanatoisoxazole, 4-isocyanato3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 2736266
IUPAC Name 4-isocyanato-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 95%