Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 15453557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453557 5 g 5g
15443557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26893.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16114-47-9 | C5H8BNO3 | 140.933 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16114-47-9
Formula molecolare C5H8BNO3
Molecular Weight (g/mol) 140.933
Numero MDL MFCD02677945
InChI Key DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolylboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylboronic acid, 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronicacid, 3,5-dimethyl-4-isoxazoleboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-boronic acid, dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 2734346
IUPAC Name (3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
SMILES B(C1=C(ON=C1C)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Punto di fusione 106°C to 108°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.93
Percent Purity 97%