Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 15430087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15430087 25 g 25g
15420087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15430087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66042.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 832114-00-8 | C11H18BNO3 | 223.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 832114-00-8
Formula molecolare C11H18BNO3
Molecular Weight (g/mol) 223.079
Numero MDL MFCD05863910
InChI Key CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
PubChem CID 2758656
IUPAC Name 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore Brown to White
Quantità 25 g
Peso formulazione 223.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid