Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11450250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450250 1 g 1g
11460250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450250 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50695.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Protect from humidity and water. Store under dry inert gas. Incompatible with bases, oxidizing agents and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31301-45-8
Formula molecolare C6H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 159.569
Numero MDL MFCD00052555
InChI Key MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2736265
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 159.57
Percent Purity 98%