Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603783 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10603783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00602DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H6ClNO2
Numero MDL MFCD00052555
Quantità 1 g
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
InChI Key MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 159.569
PubChem CID 2736265
Peso formulazione 159.57
Percent Purity 95%