Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15438508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438508 25 g 25g
15428508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61912.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54593-26-9 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54593-26-9
Formula molecolare C6H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 125.127
Numero MDL MFCD02681977
InChI Key TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 35°C to 38°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid