Learn More
3,5-Dimethylphenol, 99+%
Codice prodotto. 10696942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696942 500 g Bottiglia in vetro 500g
10194460 5 g Bottiglia in vetro 5g
10225880 100 g Bottiglia in vetro 100g
10524524 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10696942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162795000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-68-9
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002307
InChI Key TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC Name 3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylphenol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63°C to 66°C
Colore Orange to White
Densità 1.1150g/mL
Punti di ebollizione 222°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Quantità 500 g
Beilstein 06, 492
Indice di Merck 15, 10279
Gravità specifica 1.115
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malonyl dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.