Learn More
3,5-Dimethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30452909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452909 100 g 100g
30450220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452909 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX749505100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-68-9
Formula molecolare C8 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Sinonimo 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
IUPAC Name 3,5-dimethylphenol
SMILES Cc1cc(C)cc(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylphenol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Peso formulazione 122.0732