Learn More
3,5-Dimethylpyrazin-2-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10765803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10765803 10 g 10g
10062412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765803 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07911EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 91678-81-8
Formula molecolare C6H9N3
Molecular Weight (g/mol) 123.159
Numero MDL MFCD00107172
InChI Key GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
IUPAC Name 3,5-dimethylpyrazin-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Quantità 10 g
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 97%