Learn More
3,5-Dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 116705000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-51-6 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 11956211
  • 150.00€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
67-51-6
96.13
3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
3,5-dimethyl-1H-pyrazole
C5H8N2
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
6210
CC1=CC(=NN1)C
Specifica
3, 5-Dimethylpyrazole
Plastic bottle
White
500g
98.5
99%
23,74
Solubility in water: soluble
CC1=CC(=NN1)C
96.13
96.13
99%
Authentic
218.0°C
106.0°C to 109.0°C
67-51-6
100.0
C5H8N2
3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethyl-1H-pyrazole
6210
Crystalline Powder or Crystals
Videos
SDS Documenti