Learn More
3,5-Dimethylpyrazole, TRC
Codice prodotto. 30381601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381601 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4789355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C5 H8 N2
Quantità 5 g
Sinonimo Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1cc(C)[nH]n1
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Peso formulazione 96.0687
Percent Purity >95