Learn More
3,5-Dimethylpyrazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dimethylpyrazole |
| CAS | 67-51-6 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C5 H8 N2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | Cc1cc(C)[nH]n1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethyl-1H-pyrazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.13 |
| Vedi altri risultati |