Learn More
3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30379935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379935 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4930151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Formula molecolare C7 H4 N2 O7
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 228.116
Peso formulazione 228.002