Learn More
3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30372056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372056 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493015500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Formula molecolare C7 H4 N2 O7
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 228.116
Peso formulazione 228.002