Learn More
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dinitro-4-pyridinol |
| CAS | 10425-71-5 |
| Formula molecolare | C5H3N3O5 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9) |
| SMILES | Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3,5-dinitropyridin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.09 |
| Peso formulazione | 185.0073 |