Learn More
3,5-Dinitroaniline, 98%
Codice prodotto. 10641365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641365 1 g Bottiglia in vetro 1g
10096942 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10641365 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116940010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-87-1 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-87-1
Numero MDL MFCD00007263
InChI Key MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
PubChem CID 12068
IUPAC Name 3,5-dinitroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dinitroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 159°C to 163°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5N3O4
Formula lineare (O2N)2C6H3NH2
Quantità 1 g
Beilstein 12, 759
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and diethylether
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dinitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.