Learn More
3,5-Dinitrobenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 13448378 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13448378 1 kg Plastic bottle 1kg
10387370 100 g Plastic bottle 100g
10153010 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13448378 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153190010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-34-3
Formula molecolare C7H4N2O6
Molecular Weight (g/mol) 212.12
Numero MDL MFCD00007253
InChI Key VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC Name 3,5-dinitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dinitrobenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 205.0°C to 209.0°C
Densità 1.6830g/mL
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (O2N)2C6H3CO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 09,413
Indice di Merck 15,3302
Gravità specifica 1.683
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1350mg/l (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol and glacial acetic acid,sparingly soluble in ether,benzene and,carbon disulfide
Peso formulazione 212.12
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dinitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.