Learn More
3,5-Dinitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30386979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386979 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4799055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 99-34-3
Formula molecolare C7 H4 N2 O6
Quantità 5 g
Sinonimo 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3,5-dinitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 212.12
Peso formulazione 212.0069