Learn More
3,5-Dinitrobenzoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11432738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432738 25 g 25g
11442738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16729.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, bases, water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-33-2
Formula molecolare C7H3ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 230.56
Numero MDL MFCD00007248
InChI Key NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC Name 3,5-dinitrobenzoyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Punto di fusione 67°C to 70°C
Punti di ebollizione 196°C (12 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 990249
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3277
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 230.57
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-dinitro-benzoylchloride