Learn More
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 99-33-2 |
| Formula molecolare | C7H3ClN2O5 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3,5-Dinitrobenzoic Acid Chloride, NSC 2697; |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.56 |