Learn More
3,5-Dinitrosalicylic acid, 98%
Codice prodotto. 10654632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10654632 100 g Bottiglia in vetro 100g
10664632 500 g Bottiglia in vetro 500g
15139203 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10654632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156441000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
3,5-dinitrosalicylic acid, CAS # 609-99-4, also known as DNS or DNSA, is used for quantifying carbohydrate levels in blood by calorimetry. | CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
3,5-Dinitrosalicylic acid also known as DNA or DNSA reacts with reducing sugars forming 3-amino-5-nitrosalicylic acid, which is an aromatic compound with maximum absorption at 540 nm allowing spectrophotometer measurement of the amount of reducing molecules
Applications
  • It is used in the quantification of reducing sugars by colorimetry in the blood. It is also used to analyze glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid can detect reducing substances in the urine
  • This compound is used to detect the presence of free carbonyl groups (C=O)
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid can be used to determine the effects of silver nanoparticles (AgNPs) on membrane leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-99-4
Formula molecolare C7H4N2O7
Molecular Weight (g/mol) 228.12
Numero MDL MFCD00007104
InChI Key LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitrosalicylic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170.0°C to 174.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10,122
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Peso formulazione 228.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.