missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, Mikromol™

Codice prodotto. 17962896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17962896 100 mg 100mg
17961606 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17962896 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0444.03

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
CAS 955-07-7
Nomi componenti o analita 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 N4 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide, Nifursol-desfurfuryliden
InChI Formula InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)
SMILES NNC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 242.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 242.0287 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.