Learn More
3,5-Dinitrosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30132958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132958 100 g 100g
30006888 5 g 5g
30010545 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132958 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD480300100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-99-4
Formula molecolare C7 H4 N2 O7
Molecular Weight (g/mol) 228.12
Sinonimo 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
IUPAC Name 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Peso formulazione 228.0019