Learn More
3,5-Diphenylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 337870250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1145-01-3 Peso : 0.08000kg
Quantità | 25g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
1145-01-3 | |
220.27 | |
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N | |
70840 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)C3=CC=CC=C3 |
C15H12N2 | |
MFCD00039675 | |
3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g | |
3,5-diphenyl-1H-pyrazole |
Specifica
3, 5-Diphenylpyrazole | |
Glass bottle | |
200.0°C to 203.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00039675 | |
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-diphenyl-1H-pyrazole | |
70840 | |
Crystalline Powder |
Authentic | |
White | |
25g | |
1145-01-3 | |
100.0 | |
C15H12N2 | |
3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)C3=CC=CC=C3 | |
220.27 | |
220.27 | |
99% |