Learn More
3,5-Lutidine, 99%
Codice prodotto. 11359519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359519 25 mL 25mL
11402677 100 mL 100mL
11412677 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11359519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14877.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-22-0
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00006404
InChI Key HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC Name 3,5-dimethylpyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Lutidine
Punto di fusione -9°C
Densità 0.941
Punti di ebollizione 169°C to 170°C
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 25 mL
Numero UN UN1992
Beilstein 105682
Informazioni di solubilità Sol
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%